Learn More
Cyclohexyl isocyanide, 99%
Codice prodotto. 10558873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10558873 5 g Bottiglia in vetro 5g
10091750 1 g Bottiglia in vetro 1g
10015773 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10558873 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158400050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 931-53-3 | C7H11N | 109.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 931-53-3
Formula molecolare C7H11N
Molecular Weight (g/mol) 109.17
Numero MDL MFCD00003839
InChI Key XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene
PubChem CID 79129
ChEBI CHEBI:17966
IUPAC Name isocyanocyclohexane
SMILES [C-]#[N+]C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexyl isocyanide
Colore Brown to Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 173.0°C to 176.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11NC
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.4520
Quantità 5 g
Fieser 06,152
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Peso formulazione 109.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexyl isocyanide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.