Learn More
Cyclohexyl methacrylate, 97%, stabilized, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10486422 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 10486422
Marca: Thermo Scientific Acros 310780050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexyl methacrylate
Nota nome 97%
CAS 101-43-9
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H16O2
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2C6H11
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00014292
Quantità 5 mL
Sinonimo cyclohexyl methacrylate, methacrylic acid, cyclohexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, unii-5l9uuv9t6q, 2-methyl-2-propenoic acid cyclohexyl ester, 5l9uuv9t6q, methacrylic acid cyclohexyl ester, ageflex chma, c-hma, cyclo hexyl methacrylate
InChI Key OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexyl 2-methylprop-2-enoate
Stabilizzatore 60 - 100ppm MEHQ
Molecular Weight (g/mol) 168.24
PubChem CID 7561
Peso formulazione 168.24
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Liquid