missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexyl p-toluenesulfonate, 97%

Codice prodotto. 11364835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11364835 25 g 25g
11354835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11364835 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17952.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 953-91-3 | C13H18O3S | 254.344 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 953-91-3
Formula molecolare C13H18O3S
Molecular Weight (g/mol) 254.344
Numero MDL MFCD00014291
InChI Key OHHPZPDQZMUTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexyl p-toluenesulfonate, cyclohexyl tosylate, cyclohexyl toluenesulfonate, cyclohexylp-toluenesulfonate, cyclohexyl p-toluenesulphonate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, cyclohexyl ester, p-toluenesulfonic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl-p-toluene sulfonate, benzenesulfonic acid, cyclohexyl ester, acmc-20aj06
PubChem CID 13722
IUPAC Name cyclohexyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2

Specifica

Materiale o nome chimico Cyclohexyl p-toluenesulfonate
Punto di fusione 45°C to 46°C
Quantità 25 g
Beilstein 2217391
Peso formulazione 254.35
Percent Purity 97%

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.