Learn More
Cyclohexyl Phenyl Ketone, TRC
Codice prodotto. 30368368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368368 250 mg -
30354606 500 mg 500mg
30362776 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30368368 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC992145250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 712-50-5
Formula molecolare C13H16O
Molecular Weight (g/mol) 188.26
Sinonimo Cyclohexylphenylmethanone, Benzoyl cyclohexane
IUPAC Name cyclohexyl(phenyl)methanone
SMILES O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexyl Phenyl Ketone
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Peso formulazione 188.1201