Learn More
Cyclohexylacetylene, 98%
Codice prodotto. 10646773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10646773 1 g Bottiglia in vetro 1g
10157592 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10646773 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 380790010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 931-48-6 | C8H12 | 108.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 931-48-6
Formula molecolare C8H12
Molecular Weight (g/mol) 108.18
Numero MDL MFCD00001513
InChI Key SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70263
IUPAC Name ethynylcyclohexane
SMILES C#CC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylacetylene
Colore Yellow to Brown
Densità 0.8280g/mL
Punti di ebollizione 130°C to 132°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11C∽CH
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.455
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.828
Peso formulazione 108.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexylacetylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.