Learn More
Cyclohexylamine 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclohexylamine |
| CAS | 108-91-8 |
| Nomi componenti o analita | Cyclohexylamine |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C6 H13 N |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2 |
| SMILES | NC1CCCCC1 |
| Vedi altri risultati |