Learn More
Cyclohexylamine, 99%
Codice prodotto. 11975191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11975191 10 L Plastic drum 10L
10510021 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10786131 1 L Bottiglia in vetro 1L
10796131 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11350536 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11975191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111280100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-91-8
Formula molecolare C6H13N
Molecular Weight (g/mol) 99.18
InChI Key PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
IUPAC Name cyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)N
Specifications
Materiale o nome chimico Cyclohexylamine
Punto di fusione -17.0°C
Densità 0.8665g/mL
Punti di ebollizione 133.0°C to 134.0°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C6H11NH2
Indice di rifrazione 1.4580 to 1.4600
Quantità 10 L
Beilstein 12,5
Indice di Merck 15,2722
Gravità specifica 0.8665
Informazioni di solubilità Solubility in water: solublee. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 99.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexylamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.