Learn More
Cyclohexylamine, TRC
Codice prodotto. 30361816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361816 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361816 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98455550ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Formula molecolare C6 H13 N
Quantità 50 mL
Sinonimo Cyclohexylamine (6CI,8CI), 1-Aminocyclohexane, 1-Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Aminohexahydrobenzene, Benzenamine, hexahydro-, Biodur E 1, HY, Hexahydroaniline, Monocyclohexylamine, N-Cyclohexylamine
InChI Formula InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMILES NC1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexanamine
Molecular Weight (g/mol) 99.17
Peso formulazione 99.1048