Learn More
Cyclohexylbenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96817
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
827-52-1
C12H16
160.26
MFCD00001451
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
13229
cyclohexylbenzene
C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
827-52-1
C12H16
160.26
MFCD00001451
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
13229
cyclohexylbenzene
C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cyclohexylbenzene
Nota nome 98%
Punto di fusione 5°C
Colore Colorless
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 238°C to 240°C
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5C6H11
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.527
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 503
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.