Learn More
Cyclohexylbenzene, 98%
Codice prodotto. 10000870 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10000870 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10530191 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10000870 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111295000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 827-52-1
Formula molecolare C12H16
Molecular Weight (g/mol) 160.26
Numero MDL MFCD00001451
InChI Key IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
PubChem CID 13229
IUPAC Name cyclohexylbenzene
SMILES C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylbenzene
Nota nome 98%
Punto di fusione 5°C
Colore Colorless
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 238°C to 240°C
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H11
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.527
Quantità 500 mL
Beilstein 05, 503
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid