Learn More
Cyclohexylbenzene, 98%
Codice prodotto. 10530191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10530191
Marca: Thermo Scientific Acros 111291000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 827-52-1 | C12H16 | 160.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827-52-1
Formula molecolare C12H16
Molecular Weight (g/mol) 160.26
Numero MDL MFCD00001451
InChI Key IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
PubChem CID 13229
IUPAC Name cyclohexylbenzene
SMILES C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Materiale o nome chimico Cyclohexylbenzene
Nota nome 98%
Punto di fusione 5°C
Colore Colorless
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 238°C to 240°C
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H11
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.527
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 503
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt