Learn More
Cyclohexylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10811681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
missing translation for 'unitSize':
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio missing translation for 'unitSize'
10811681 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10811681 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 431400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylboronic acid pinacol ester
CAS 87100-15-0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H23BO2
Numero MDL MFCD04038749
Quantità 1 g
Sinonimo cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane
InChI Key OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2
IUPAC Name 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molecular Weight (g/mol) 210.13
PubChem CID 3668596
Peso formulazione 210.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.