Learn More
Cyclohexyldiphenylphosphine, 98%
Codice prodotto. 10490821 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10490821 5 g Bottiglia in vetro 5g
10278903 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10490821 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406100050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6372-42-5
Formula molecolare C18H21P
Molecular Weight (g/mol) 268.34
Numero MDL MFCD00046360
InChI Key ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
PubChem CID 80756
IUPAC Name cyclohexyl(diphenyl)phosphane
SMILES C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexyldiphenylphosphine
Punto di fusione 53.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 268.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexyldiphenylphosphine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico