Learn More
Cyclohexylmagnesium chloride, 1.3M solution in THF/toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10462222 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Packungsgröße:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantità Imballaggio Packungsgröße
10462222 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10381543 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10462222 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377341000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-51-1 , 109-99-9 , 108-88-3
Formula molecolare C6H11ClMg
Molecular Weight (g/mol) 142.91
Numero MDL MFCD00003816
InChI Key WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
PubChem CID 13605
IUPAC Name magnesium;cyclohexane;chloride
SMILES Cl[Mg]C1CCCCC1
Spezifikation
Materiale o nome chimico Cyclohexylmagnesium chloride
Colore Brown
Densità 0.9500g/mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare (C6H11)MgCl
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently with water
Peso formulazione 142.91
Forma fisica Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexylmagnesium chloride, 1.3M solution in THF/toluene
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.