Learn More
Cyclohexylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Codice prodotto. 15478047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15478047 100 mL 100mL
15488047 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15478047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51165.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142.91 g/mol
Cyclohexylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is used as a reagent for the introduction of the cyclohexyl group; metalation of CH-acidic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclohexylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is used as a reagent for the introduction of the cyclohexyl group; metalation of CH-acidic compounds.
Solubility
It reacts violently with water.
Notes
Air & moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 931-51-1
Formula molecolare C6H11ClMg
Molecular Weight (g/mol) 142.91
Numero MDL MFCD00003816
InChI Key WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
PubChem CID 13605
IUPAC Name magnesium;cyclohexane;chloride
SMILES Cl[Mg]C1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylmagnesium chloride
Quantità 100 mL
Numero UN UN2924
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità It reacts violently with water.
Peso formulazione 142.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in MeTHF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran, Cyclohexylmagnesium chloride