Learn More
Cyclohexylmethanol, Mikromol™
Codice prodotto. 17947914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17947914 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17947914 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0795.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cyclohexylmethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylmethanol
CAS 100-49-2
Nomi componenti o analita Cyclohexylmethanol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H14 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Cyclohexylmethanol, Benzyl Alcohol Imp. B (EP), Benzyl Alcohol Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
SMILES OCC1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Quantità 100 mg
Peso formulazione 114.1045 g/mol