Learn More
Cyclohexylmethyldichlorosilane, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10705842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10705842 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10412790 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10705842 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432220100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5578-42-7 | Molecular Formula: C7H14Cl2Si | Molecular Weight: 197.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5578-42-7
Formula molecolare C7H14Cl2Si
Molecular Weight (g/mol) 197.18
InChI Key YUYHCACQLHNZLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylcyclohexyldichlorosilane, silane, dichlorocyclohexylmethyl, dichloro cyclohexyl methyl silane, cyclohexylmethyldichlorosilane, cyclohexane, dichloromethylsilyl, methyl cyclohexyldichlorosilane, cyclohexyl methyl dichlorosilane, cyclohexyl-dichloro-methylsilane, cyclohexyl-methyl-dichlorosilane, dichloro cyclohexyl methylsilane
PubChem CID 79685
IUPAC Name dichloro-cyclohexyl-methylsilane
SMILES C[Si](C1CCCCC1)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylmethyldichlorosilane
Colore Colorless to Brown
Densità 1.0950g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C
Punto d'infiammabilità 66°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11Si(CH3)Cl2
Indice di rifrazione 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Quantità 10 mL
Gravità specifica 1.095
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 197.18
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexylmethyldichlorosilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.