Learn More
Cyclohexylmethylmagnesium bromide, 0.2-0.3M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10088079 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10088079 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10088079 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433611000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35166-78-0 | C7H13BrMg | 201.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylmethylmagnesium bromide
CAS 35166-78-0, 109-99-9
Colore Brown to Colorless
Densità 0.9660g/mL
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C7H13BrMg
Numero MDL MFCD02260210
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.966
Sinonimo cyclohexylmethylmagnesium bromide, cyclohexylmethyl magnesium bromide solution, zbciogfgzrnnec-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo cyclohexylmethyl, bromo cyclohexylmethyl magnesium, cyclohexylmethylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, cyclohexylmethylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CC1CCCCC1
IUPAC Name magnesium;methanidylcyclohexane;bromide
Molecular Weight (g/mol) 201.39
PubChem CID 10932511
Peso formulazione 201.39
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexylmethylmagnesium bromide, 0.25M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.