Learn More
Cyclooctanone oxime, 98+%
Codice prodotto. 11472658
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472658 50 g 50g
11462658 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11472658 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16672.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1074-51-7 | C8H15NO | 141.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1074-51-7
Formula molecolare C8H15NO
Molecular Weight (g/mol) 141.21
Numero MDL MFCD00191967
InChI Key KTPUHSVFNHULJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclooctanone oxime, cyclooctanone, oxime, cyclooctanonoxim, cyclooctanoneoxime, acmc-1bxvz, hydroxyimino cyclooctane
PubChem CID 136841
IUPAC Name N-cyclooctylidenehydroxylamine
SMILES ON=C1CCCCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclooctanone oxime
Punto di fusione 36°C to 37°C
Punti di ebollizione 128°C to 129°C (14 mmHg)
Quantità 50 g
Peso formulazione 141.22
Percent Purity ≥98%