Learn More
cis-Cyclooctene, 95%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510288
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
931-87-3
C8H14
110.20
MFCD00001753
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
638079
C1CCC\C=C/CC1
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
931-87-3
C8H14
110.20
MFCD00001753
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
638079
C1CCC\C=C/CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico cis-Cyclooctene
Punto di fusione -16.0°C
Colore Colorless to Brown
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C to 146.0°C
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C8H14
Indice di rifrazione 1.4680 to 1.4710
Quantità 250 mL
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.1g/L (20°C)
IUPAC Name cyclooctene
Stabilizzatore 100 to 200ppm irganox 1076 FD
Viscosità 1.89 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 110.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid