Learn More
Cyclooctylamine, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11374404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374404 25 g 25g
11364404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374404 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00981.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cyclooctylamine is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in water. 10.2 g/L at 20°C.
Notes
Protect from moisture, heat. Avoid excessive and light exposure. Air sensitive. Store at +15°C to +25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5452-37-9
Formula molecolare C8H17N
Molecular Weight (g/mol) 127.231
Numero MDL MFCD00001748
InChI Key HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
IUPAC Name cyclooctanamine
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclooctylamine
Punto di fusione -48°C
Densità 0.912
Punti di ebollizione 189°C to 190°C
Punto d'infiammabilità 62°C (143°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.481
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2689120
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water. 10.2g/L at 20°C.
Peso formulazione 127.23
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclooctylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.