Specifications
| Materiale o nome chimico | Cyclooctylamine |
| Punto di fusione | -48°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9200g/mL |
| Punti di ebollizione | 190°C |
| Punto d'infiammabilità | 62°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | C8H15NH2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cyclooctylamine