Learn More
Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11313648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313648 250 mg 250mg
11303648 1 g 1g
11393638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11313648 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039246.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33114-15-7 | Molecular Formula: C5H5Cl4Nb | Molecular Weight: 299.801 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33114-15-7
Formula molecolare C5H5Cl4Nb
Molecular Weight (g/mol) 299.801
Numero MDL MFCD00070445
InChI Key KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
PubChem CID 74765428
IUPAC Name cyclopenta-1,3-diene;niobium(5+);tetrachloride
SMILES C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
Punto di fusione 180°C (decomposition)
Colore Yellow to Brown
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 299.82
Forma fisica Crystalline