Learn More
Cyclopentadienyltitanium trichloride, 99%
Codice prodotto. 10684902 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10684902 2.5 g Glass bottle 2.50g
10062690 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10684902 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215770025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1270-98-0 | C5H5Cl3Ti | 219.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1270-98-0
Formula molecolare C5H5Cl3Ti
Molecular Weight (g/mol) 219.36
Numero MDL MFCD00003724
InChI Key QOXHZZQZTIGPEV-UHFFFAOYSA-K
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentadienyltitanium trichloride
Punto di fusione 170°C
Nota nome 99%
Colore Yellow to Orange
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 2.5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 219.36
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentadienyltitanium trichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.