Learn More
Cyclopentane, 95+%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 13108563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13108563 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13108563 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.40€
    30.70€ / 100mL
    Risparmia 2.70€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentane
Nota nome Extra Dry
CAS 287-92-3
Punto di fusione -94.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 50.0°C
Punto d'infiammabilità −7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C5H10
Formula lineare C5H10
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.4070
Numero MDL MFCD00001356
Quantità 100 mL
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Indice di Merck 15, 2736
Gravità specifica 0.75
Sinonimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
InChI Key RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCC1
IUPAC Name cyclopentane
Molecular Weight (g/mol) 70.15
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 70.15
Percent Purity 95+%
Grado Ultrasecco
Forma fisica Liquid