Learn More
Cyclopentane, 97%, extra pure
Codice prodotto. 10638143 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10638143 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10638143 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111481000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.65€
    41.90€ / 100mL
    Risparmia 3.75€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Cyclopentane, 97%, C5H10, CAS Number-287-92-3, ciclopentano, cyclopentan, cyclopentanes, cyclopentyl group, hsdb 62, hydrocarbons, cyclic c5 and c6, pentamethylene, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, zyklopentan, 1L, 96% min. (GC), 05, 19, 50.0 deg.C, CHEBI:23492, White, 0.7500g/mL, 206-016-6, -7 deg.C | CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 287-92-3
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.15
Numero MDL MFCD00001356
InChI Key RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC Name cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentane
Punto di fusione -94.0°C
Colore White
Densità 0.7500g/mL
Punti di ebollizione 50.0°C
Punto d'infiammabilità −7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H10
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.4070
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 19
Residuo dopo l'evaporazione 0.01 % max.
Indice di Merck 15, 2736
Gravità specifica 0.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 70.15
Percent Purity 97%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Powder