Learn More
Cyclopentane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥75% cyclopentane basis, Solstice
Codice prodotto. 15632860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15632860 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15632860 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 2706011L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, for HPLC,≥75% cyclopentane basis
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentane
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥75% cyclopentane basis
CAS 287-92-3
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 240 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.50 at 210 nm, max. 1.0 at 198 nm
CAS max % 100.0000%
Punto di fusione -94°C (literature)
Densità 0.751 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 50°C (literature)
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C5H10
Formula lineare C5H10
Numero MDL MFCD00001356
Quantità 1 L
Numero UN UN1146
Beilstein 1900195
Sinonimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
InChI Key RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCC1
IUPAC Name cyclopentane
Molecular Weight (g/mol) 70.135
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Peso formulazione 70.13
Percent Purity >75%
Grado HPLC