Learn More
Cyclopentane, HPLC Grade
Codice prodotto. 11480101
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480101 1 L 1L
11470101 250 mL 250mL
11490101 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480101 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044814.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
For HPLC and Spectrophotometry | CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70.135 g/mol
Cyclopentane is used in all analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 287-92-3
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.135
Numero MDL MFCD00001356
InChI Key RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC Name cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentane
Nota nome Contains 75+% cyclopentane. Remainder consists of C5 and C6 hydrocarbons .
Punto di fusione °C to 95°C
Colore Colorless
Densità 0.748
Punti di ebollizione 47°C to 49°C
Punto d'infiammabilità -37°C (-34°F)
Punto di combustione 380°C (716°F)
Odore Petrol-like
Indice di rifrazione 1.406
Quantità 1 L
Beilstein 1900195
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ether and acetone. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 70.14
Pressione del vapore 398mm Hg at 20°C
Grado HPLC
Forma fisica Liquid