Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Merck
Codice prodotto. 15695600 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15695600 100 mL Glass Bottle 100mL
15625610 500 mL Glass Bottle 500mL
15615610 2 L Glass Bottle 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15695600 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 459747100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 287-92-3
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.135
Numero MDL MFCD00001356
InChI Key RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC Name cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentane
Punto di fusione -94°C
Colore Colorless
Densità 0.751g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 50°C
Punto d'infiammabilità −20°C (−4°F)
Punto di combustione 682°F
Odore Solvent like
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 mL
Numero UN UN1146
Beilstein 1900195
Peso formulazione 70.13g/mol
Pressione del vapore 5.3psi (21°C), 9.9psi (38°C)
Percent Purity 98%