Learn More
Cyclopentanecarbonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11934971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11934971 100 g Bottiglia in vetro 100g
10139841 5 g Bottiglia in vetro 5g
10149841 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11934971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354371000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4524-93-0 | C6H9ClO | 132.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4524-93-0
Formula molecolare C6H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 132.59
InChI Key WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane
PubChem CID 78284
IUPAC Name cyclopentanecarbonyl chloride
SMILES C1CCC(C1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentanecarbonyl chloride
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0910g/mL
Punti di ebollizione 54.0°C to 56.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4610 to 1.4640
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.091
Peso formulazione 132.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentanecarbonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.