Learn More
Cyclopentanecarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30354263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354263 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354263 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98945550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentanecarboxaldehyde
CAS 872-53-7
Formula molecolare C6H10O
Quantità 50 g
Sinonimo Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane, NSC 17492
InChI Formula InChI=1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
SMILES O=CC1CCCC1
IUPAC Name cyclopentanecarbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Peso formulazione 98.0732