Learn More
Cyclopentanecarboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 11439523
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439523 250 g 250g
11419523 10 g 10g
11429523 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439523 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12375.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3400-45-1
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.144
Numero MDL MFCD00001371
InChI Key JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
IUPAC Name cyclopentanecarboxylic acid
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Cyclopentanecarboxylic acid
Punto di fusione -7°C
Densità 1.052
Punti di ebollizione 215°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Indice di rifrazione 1.454
Quantità 250 g
Beilstein 2039729
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 99%