Learn More
Cyclopentanesulfonyl chloride, 90%
Codice prodotto. 10432970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10432970 5 g Bottiglia in vetro 5g
10401820 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10432970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437830050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26394-17-2 | C5H9ClO2S | 168.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26394-17-2
Formula molecolare C5H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 168.64
Numero MDL MFCD04117774
InChI Key HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
PubChem CID 3717197
IUPAC Name cyclopentanesulfonyl chloride
SMILES C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Materiale o nome chimico Cyclopentanesulfonyl chloride
Colore Brown
Punti di ebollizione 95°C to 98°C (2.0 Torr)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 168.64
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyclopentanesulfonyl chloride
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.