Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclopentanol |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | -19°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9400g/mL |
| Punti di ebollizione | 139°C to 140°C |
| Punto d'infiammabilità | 51°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cyclopentanol
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.