Learn More
Cyclopentanol, 99%
Descrizione
Cyclopentanol is a versatile compound used as a building block, intermediate and solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclopentanol is a versatile compound used as a building block, intermediate and solvent.
Solubility
Slightly soluble in water. Also soluble in ether, alcohols and acetone.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclopentanol |
| Punto di fusione | -19°C |
| Densità | 0.95 |
| Punti di ebollizione | 139°C to 141°C |
| Punto d'infiammabilità | 51°C (123°F) |
| Odore | Unpleasant |
| Indice di rifrazione | 1.453 |
| Quantità | 100 mL |
| Numero UN | UN2244 |
| Beilstein | 1900556 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cyclopentanol
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanol