Learn More
Cyclopentanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclopentanol |
| CAS | 96-41-3 |
| Formula molecolare | C5 H10 O |
| Quantità | 10 mL |
| Sinonimo | 1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane, NSC 49117 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | OC1CCCC1 |
| IUPAC Name | cyclopentanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 86.13 |
| Peso formulazione | 86.0732 |