Learn More
Cyclopentanone oxime, 97%
Codice prodotto. 11431507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11431507 25 g 25g
11441507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24961.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1192-28-5 | C5H9NO | 99.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1192-28-5
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00001420
InChI Key YGNXYFLJZILPEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentanone oxime, cyclopentanoneoxime, cyclopentanone, oxime, unii-qy3bv00pcy, ccris 7163, qy3bv00pcy, n-1e-cyclopentylidene hydroxylamine, hydroxyimino cyclopentane, cyclopentanone,oxime, hydroxyiminocyclopentane
PubChem CID 14500
IUPAC Name N-cyclopentylidenehydroxylamine
SMILES ON=C1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentanone oxime
Punto di fusione 54°C to 58°C
Punti di ebollizione 196°C
Punto d'infiammabilità 92°C (198°F)
Quantità 25 g
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentanone oxime
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanone, oxime