Learn More
Cyclopentene, 97%
Codice prodotto. 11428863
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11428863
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11027.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.119 g/mol
Cyclopentene is used in the production of cyclopentene oxide, ketamine, cyclopentyl phenol (disinfectant), aldehyde and cyclopentene glycol. It acts as a monomer and is utilized for the synthesis of plastics and in various chemical syntheses. It is also used in the investigation of [2+2] cycloaddition of diamond (001) surfaces with alkene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclopentene is used in the production of cyclopentene oxide, ketamine, cyclopentyl phenol (disinfectant), aldehyde and cyclopentene glycol. It acts as a monomer and is utilized for the synthesis of plastics and in various chemical syntheses. It is also used in the investigation of [2+2] cycloaddition of diamond (001) surfaces with alkene.
Solubility
Miscible with ethanol, ether, benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Store in cool place. Air sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-29-0
Formula molecolare C5H8
Molecular Weight (g/mol) 68.119
Numero MDL MFCD00001394
InChI Key LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
IUPAC Name cyclopentene
SMILES C1CC=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentene
Punto di fusione -135°C
Densità 0.773
Punti di ebollizione 44°C to 45°C
Punto d'infiammabilità −29°C (−20°F)
Indice di rifrazione 1.4225
Quantità 100 mL
Numero UN UN2246
Beilstein 635707
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 68.12
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cyclopentene