Learn More
Cyclopentene oxide, 98%
Codice prodotto. 11904771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904771 100 g Bottiglia in vetro 100g
10546631 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11904771 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348521000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 285-67-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 285-67-6
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00005161
InChI Key GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane
PubChem CID 9244
IUPAC Name 6-oxabicyclo[3.1.0]hexane
SMILES C1CC2OC2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentene oxide
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9640g/mL
Punti di ebollizione 102.0°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4350
Quantità 100 g
Beilstein 17,21
Gravità specifica 0.964
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentene oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.