Learn More
Cyclopentyl iodide, 98%, stabilized over copper
Codice prodotto. 11944511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11944511 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
11934511 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11944511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381730250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1556-18-9 | C5H9I | 196.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1556-18-9
Formula molecolare C5H9I
Molecular Weight (g/mol) 196.03
Numero MDL MFCD00039446
InChI Key PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentane, iodo, cyclopentyl iodide, jodcyclopentan, cyclopentyliodide, iodo-cyclopentane, iodocyclo-pentane, iodocyclopentane, acmc-1c0qu
PubChem CID 73784
IUPAC Name iodocyclopentane
SMILES IC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentyl iodide
Nota nome Stabilized
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6950g/mL
Punti di ebollizione 166.0°C to 167.0°C
Punto d'infiammabilità 52°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H9I
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.695
Stabilizzatore (Copper)
Peso formulazione 196.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentyl iodide, stabilized over copper
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.