Learn More
Cyclopentyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 10684745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10684745 5 g 5g
10684555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10684745 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397370050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4747-71-1 | C6H9NO | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4747-71-1
Formula molecolare C6H9NO
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD02093695
InChI Key CZALJDQHONFVFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentyl isocyanate, cyclopentylisocyanate, cyclopentane, isocyanato, isocyanic acid cyclopentyl ester, isocyanato cyclopentane, isocyanato-cyclopentane, acmc-1aspa, ksc497s6f
PubChem CID 643500
IUPAC Name isocyanatocyclopentane
SMILES C1CCC(C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentyl isocyanate
Densità 0.9860g/mL
Punti di ebollizione 147.0°C
Punto d'infiammabilità 36°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H9NCO
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.986
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .