Learn More
Cyclopentyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10582083
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10582083 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10582083 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00485DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentyl isothiocyanate
CAS 33522-03-1
CAS min. % 97.0
Densità 1.03g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H9NS
Formula lineare C5H9NCS
Numero MDL MFCD00040877
Quantità 1 g
Sinonimo cyclopentyl isothiocyanate, cyclopentane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopentane, cyclopentanisothiocyanate, cyclopentylisothiocyanate, acmc-20albz
InChI Key PJOODZCPFADLCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)N=C=S
IUPAC Name isothiocyanatocyclopentane
Molecular Weight (g/mol) 127.205
PubChem CID 141792
Peso formulazione 127.21
Percent Purity 97%