Learn More
Cyclopentyl methyl ether, Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor, ≥99.90%, Honeywell™
Codice prodotto. 15636690 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
500mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15636690 5 L Aluminum bottle 5L
15626690 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
15606690 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15636690 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 6759895L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor,≥99.90%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5614-37-9
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD08276401
InChI Key SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC Name methoxycyclopentane
SMILES COC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentyl methyl ether
Punto di fusione -140°C
Densità 0.86g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 106°C (1013 hPa)
Imballaggio Aluminum bottle
Quantità 5 L
Numero UN UN3271
Peso formulazione 100.16g/mol
Percent Purity ≥99.90%