Learn More
Cyclopentyl Methyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30180277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180277 10 g 10g
30180121 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30180277 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC99233810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5614-37-9
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Sinonimo Ether, cyclopentyl methyl (7CI,8CI), Methoxycyclopentane, CPME, Cyclopentyl methyl ether, Methyl cyclopentyl ether, Methoxycyclopentane, CPME, Methyl Cyclopentyl Ether;
IUPAC Name methoxycyclopentane
SMILES COC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentyl Methyl Ether
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Peso formulazione 100.0888