Learn More
Cyclopentyl methyl ketone, 98%
Codice prodotto. 15442059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15442059 1 g 1g
15462059 250 mg 250mg
15452059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15442059 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64744.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6004-60-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Cyclopentyl methyl ketone acts as a ligand for Suzuki coupling. Further, it reacts with benzo[1,2,5]oxadiazole 1-oxide to prepare 3-methylspiro(chinoxalin-2(3H),1'-cyclopentan)-3-amin-1,4-dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclopentyl methyl ketone acts as a ligand for Suzuki coupling. Further, it reacts with benzo[1,2,5]oxadiazole 1-oxide to prepare 3-methylspiro(chinoxalin-2(3H),1′-cyclopentan)-3-amin-1,4-dioxide.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air and light sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents, reducing agents, acids, nitric acid, hydrogen peroxide and hydrazine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6004-60-0
Formula molecolare C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Numero MDL MFCD00060799
InChI Key LKENTYLPIUIMFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-cyclopentyl-ethanone, cyclopentyl methyl ketone, ethanone, 1-cyclopentyl, acetylcyclopentane, cyclopentylethanone, ketone, cyclopentyl methyl, 1-cyclopentylethan-1-one, ethanone, 1-cyclopentyl-9ci, ethanone,1-cyclopentyl, methyl cyclopentyl ketone
PubChem CID 22326
IUPAC Name 1-cyclopentylethanone
SMILES CC(=O)C1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentyl methyl ketone
Densità 0.913
Punti di ebollizione 151°C to 156°C
Indice di rifrazione 1.4435
Quantità 1 g
Beilstein 1853483
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentyl methyl ketone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentyl methyl ketone