Learn More
Cyclopentylamine, 99+%
Codice prodotto. 10576251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10576251 25 g Bottiglia in vetro 25g
10799181 5 g Bottiglia in vetro 5g
10162641 100 g Bottiglia in vetro 100g
10125203 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10576251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111590250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-03-8
Formula molecolare C5H11N
Molecular Weight (g/mol) 85.15
Numero MDL MFCD00001380
InChI Key NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC Name cyclopentanamine
SMILES NC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentylamine
Nota nome 99+%
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 106°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H9NH2
Indice di rifrazione 1.4482 to 1.4502
Quantità 25 g
Beilstein 12,4
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely miscible with water
Peso formulazione 85.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanamine