Learn More
Cyclopentylamine, 99%
Codice prodotto. 11381457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11381457 25 g 25g
11391457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11381457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01966.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Cyclopentylamine acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals. Further, it serves as chemokine receptor 2 antagonists. It acts as a ligand in coordination chemistry and forms cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platinum(II) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclopentylamine acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals. Further, it serves as chemokine receptor 2 antagonists. It acts as a ligand in coordination chemistry and forms cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platinum(II) complex.
Solubility
Miscible with water, acetone and benzene.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids, acid chlorides, acid anhydrides and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-03-8
Formula molecolare C5H11N
Molecular Weight (g/mol) 85.15
Numero MDL MFCD00001380
InChI Key NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC Name cyclopentanamine
SMILES NC1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentylamine
Punto di fusione -85°C
Densità 0.862
pH 12.5
Punti di ebollizione 106°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 12°C (53°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.4505
Quantità 25 g
Numero UN UN3286
Beilstein 635706
Informazioni di solubilità Miscible with water,acetone and benzene.
Peso formulazione 85.15
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanamine