Learn More
Cyclopentylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyclopentylamine |
| CAS | 1003-03-8 |
| Formula molecolare | C5H11N |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Cyclopentanamine, Aminocyclopentane, NSC 32389 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2 |
| SMILES | NC1CCCC1 |
| IUPAC Name | cyclopentanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 85.15 |
| Peso formulazione | 85.0891 |