Learn More
Cyclopentylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228572
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
63076-51-7
C5H11BO2
113.95
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
2734327
cyclopentylboronic acid
B(C1CCCC1)(O)O
63076-51-7
C5H11BO2
113.95
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
2734327
cyclopentylboronic acid
B(C1CCCC1)(O)O
Materiale o nome chimico Cyclopentylboronic acid
Punto di fusione 134.0°C to 142.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 113.95
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.