Learn More
Cyclopentylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10527054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10527054 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10071734 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10527054 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208461000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 32916-51-1 | C5H9ClMg | 128.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32916-51-1 , 60-29-7
Formula molecolare C5H9ClMg
Molecular Weight (g/mol) 128.88
Numero MDL MFCD00001357
InChI Key GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cyclopentylmagnesium chloride, cyclopentyl magnesium chloride, cyclopentylmagnesium chloride solution, cylopentylmagnesium chloride, cyclopentylmagnesium cloride, magnesium,chlorocyclopentyl, cylopentyl magnesium chloride, cyclopentyl-magnesium chloride, grogeabzckqtjw-uhfffaoysa-m, chloro cyclopentyl magnesium
PubChem CID 3599845
IUPAC Name magnesium;cyclopentane;chloride
SMILES Cl[Mg]C1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentylmagnesium chloride
Nota nome 2M solution in diethyl ether
Densità 0.8600g/mL
Punto d'infiammabilità −40°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare C5H9MgCl
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.86
Peso formulazione 128.88
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.